Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-3-méthylbutane

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR921443-500GEA 205 EUR InStock
APOSOR921443-500G
1-Bromo-3-méthylbutane
1-Bromo-3-méthylbutane


Formule: C₅H₁₁Br
MW: 151,05 g/mol
Point d'ébullition: 120…121 °C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1,261 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000253
Numéro CAS: 107-82-4
ONU: 3241
ADR: 4.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité