4-Isopropoxy-2-butanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921450-10G OR921450-1G OR921450-5G
APOSOR921450-10GEA 632 EUR InStock
APOSOR921450-10G APOSOR921450-1G APOSOR921450-5G
4-Isopropoxy-2-butanone 95%
4-Isopropoxy-2-butanone
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059358
Numéro CAS: 32541-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité