2-Bromo-6-vinylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921461-1G OR921461-250MG
APOSOR921461-1GEA 462 EUR InStock
APOSOR921461-1G APOSOR921461-250MG
2-Bromo-6-vinylpyridine 95%
2-Bromo-6-vinylpyridine
Formule: C₇H₆BrN
MW: 184,300 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18255049
Numéro CAS: 931582-13-7
ONU: 3073
ADR: 6.1+3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité