5-Phenyl-o-toluidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR921484-5GEA 288 EUR InStock
APOSOR921484-5G APOSOR921484-1G
5-Phenyl-o-toluidine 95%
5-Phenyl-o-toluidine
Formule: C₁₃H₁₃N
MW: 183,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270126
Numéro CAS: 80938-67-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité