1,5-Pentanediol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR921506-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR921506-100G APOSOR921506-1KG APOSOR921506-500G
1,5-Pentanediol 97%
1,5-Pentanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002978
Numéro CAS: 111-29-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité