Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Isopropylbenzaldéhyde 97%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR921521-100GEA 80 EUR InStock
APOSOR921521-100G
4-Isopropylbenzaldéhyde 97%
4-Isopropylbenzaldéhyde


Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 235…236 °C
Point de fusion: –50 °C
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006953
Numéro CAS: 122-03-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité