Methyl-6-hydroxy-2-naphthoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR921588-5GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR921588-5G APOSOR921588-25G APOSOR921588-1G
Methyl-6-hydroxy-2-naphthoate 97%
Methyl-6-hydroxy-2-naphthoate
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,2060 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100526
Numéro CAS: 17295-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité