Diisobutyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Isobutyl Ether
OR921593-25G OR921593-5G
APOSOR921593-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR921593-25G APOSOR921593-5G
Diisobutyl ether 95%
Diisobutyl ether
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008935
Numéro CAS: 628-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité