2-Éthylanisole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-2-methoxybenzene, 2-Ethylmethoxybenzene
OR921671-25G OR921671-5G
APOSOR921671-25GEA 264 EUR InStock
APOSOR921671-25G APOSOR921671-5G
2-Éthylanisole 95%
2-Éthylanisole
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142909
Numéro CAS: 14804-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité