Formiate de sodium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium formiate
APOSOR921745-5KGEA 147 EUR InStock
APOSOR921745-5KG APOSOR921745-1KG
Formiate de sodium 98%
Sodium formiate
Formule: HCO₂Na
MW: 68,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013101
Numéro CAS: 141-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité