2-(Diméthylamino)benzoate de méthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester
OR921757-25G OR921757-5G
APOSOR921757-25GEA 101 EUR InStock
APOSOR921757-25G APOSOR921757-5G
2-(Diméthylamino)benzoate de méthyle 95%
2-(Diméthylamino)benzoate de méthyle
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025858
Numéro CAS: 10072-05-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité