2-Phénylethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921810-100G OR921810-1KG OR921810-500G
APOSOR921810-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR921810-100G APOSOR921810-1KG APOSOR921810-500G
2-Phénylethanol 95%
2-Phénylethanol
Formule: C₆H₅CH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 219…221 °C
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 101–102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002886
Numéro CAS: 60-12-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité