Alcool 3-méthylbenzylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)toluole, (3-Methylphenyl)methanol, m-Tolylmethanol
OR921829-100G
APOSOR921829-100GEA 106 EUR InStock
APOSOR921829-100G
Alcool 3-méthylbenzylique 97%
Alcool 3-méthylbenzylique
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004646
Numéro CAS: 587-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité