Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butylmalononitrile 95%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR921847-10G OR921847-1G OR921847-5G
APOSOR921847-10GEA 452 EUR InStock
APOSOR921847-10G APOSOR921847-1G APOSOR921847-5G
tert-Butylmalononitrile 95%
tert-Butylmalononitrile


Formule: C₇H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191326
Numéro CAS: 4210-60-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité