(Triméthylsilyl)acétate d'éthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR921875-25GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR921875-25G APOSOR921875-100G
(Triméthylsilyl)acétate d'éthyle 95%
(Triméthylsilyl)acétate d'éthyle
Formule: C₇H₁₆O₂Si
MW: 160,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009172
Numéro CAS: 4071-88-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité