3-(Méthylsulfanyl)propanoyle chlorure 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Methylmercapto)propionyl Chloride
OR921893-5G
APOSOR921893-5GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR921893-5G
3-(Méthylsulfanyl)propanoyle chlorure 95%
3-(Méthylsulfanyl)propanoyle chlorure
Formule: C₄H₇ClOS
MW: 138,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059482
Numéro CAS: 7031-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité