Thymol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Isopropyl-m-crésol
APOSOR921899-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR921899-100G
Thymol 95%
Thymol
Formule: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C
Point de fusion: 48…51 °C
Densité: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002309
Numéro CAS: 89-83-8
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité