2-Chloro-m-anisaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921952-25G OR921952-5G
APOSOR921952-25GEA 230 EUR InStock
APOSOR921952-25G APOSOR921952-5G
2-Chloro-m-anisaldéhyde 95%
2-Chloro-m-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,5930 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369787
Numéro CAS: 54881-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité