1,3,5-Triméthylpyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole, 1,3,5-Trimethylpyrazole
OR9220-25G OR9220-5G OR9220-1G
APOSOR9220-25GEA 246 EUR InStock
APOSOR9220-25G APOSOR9220-5G APOSOR9220-1G
1,3,5-Triméthylpyrazole 98%
1,3,5-Triméthylpyrazole
Formule: C₆H₁₀N₂
MW: 110,16 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C
Point de fusion: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015536
Numéro CAS: 1072-91-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité