4-Methoxy-2-methylphenylacetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922010-1G OR922010-250MG
APOSOR922010-1GEA 372 EUR InStock
APOSOR922010-1G APOSOR922010-250MG
4-Methoxy-2-methylphenylacetic acid 95%
4-Methoxy-2-methylphenylacetic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664778
Numéro CAS: 942-97-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité