3-Méthyl-5-phénylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922029-10G OR922029-1G OR922029-5G
APOSOR922029-10GEA 568 EUR InStock
APOSOR922029-10G APOSOR922029-1G APOSOR922029-5G
3-Méthyl-5-phénylpyridine 95%
3-Méthyl-5-phénylpyridine
Formule: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191465
Numéro CAS: 10477-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité