2-Isopropoxyéthyle méthanesulfonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: MEthanesulphonic acid 2-isopropoxyethyl ester, Methanesulphonic acid 2-Isopropoxyethyl Ester
OR922037-1G OR922037-25G OR922037-5G
APOSOR922037-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR922037-1G APOSOR922037-25G APOSOR922037-5G
2-Isopropoxyéthyle méthanesulfonate 95%
2-Isopropoxyéthyle méthanesulfonate
Formule: C₆H₁₄O₄S
MW: 182,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093478
Numéro CAS: 235097-76-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité