5-Éthyl-2-furaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922057-1G OR922057-5G
APOSOR922057-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR922057-1G APOSOR922057-5G
5-Éthyl-2-furaldéhyde 95%
5-Éthyl-2-furaldéhyde
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00030605
Numéro CAS: 23074-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité