3-Butén-1-yle acétate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acetic Acid 3-Butenyl Ester, 4-Acetoxy-1-butene
OR922099-25G OR922099-5G
APOSOR922099-25GEA 429 EUR InStock
APOSOR922099-25G APOSOR922099-5G
3-Butén-1-yle acétate 95%
3-Butén-1-yle acétate
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086596
Numéro CAS: 1576-84-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité