Phenyl-3-chloropropionate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Phenyl 3-chloropropanoate, 3-Chloropropionic Acid Phenyl Ester
OR922263-100G
APOSOR922263-100GEA 108 EUR InStock
APOSOR922263-100G
Phenyl-3-chloropropionate 95%
Phenyl-3-chloropropionate
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045298
Numéro CAS: 24552-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité