Acide octylphosphonique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR922324-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR922324-25G APOSOR922324-1KG APOSOR922324-100G
Acide octylphosphonique 97%
Acide octylphosphonique
Formule: C₈H₁₉O₃P
MW: 194,21 g/mol
Point de fusion: 93…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015841
Numéro CAS: 4724-48-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité