2,3,5-Triméthylhydroquinone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR922335-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR922335-100G
2,3,5-Triméthylhydroquinone 95%
2,3,5-Triméthylhydroquinone
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C/760mmHg
Point de fusion: 169 °C
Point d'éclair: 191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002346
Numéro CAS: 700-13-0
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité