Methyl-4-chloro-2-methylbutyrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-methylbutyric Acid Methyl Ester
OR922351-5G
APOSOR922351-5GEA 197 EUR InStock
APOSOR922351-5G
Methyl-4-chloro-2-methylbutyrate 95%
Methyl-4-chloro-2-methylbutyrate
Formule: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198001
Numéro CAS: 13888-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité