Phényltriméthoxysilane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Triméthoxy(phényl)silane
APOSOR922360-500GEA 270 EUR InStock
APOSOR922360-500G APOSOR922360-100G
Phényltriméthoxysilane 98%
Phényltriméthoxysilane
Formule: C₉H₁₄O₃Si
MW: 198,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025689
Numéro CAS: 2996-92-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité