Acide (2,4-xylyloxy)acétique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acide (2,4-diméthylphénoxy)acétique
APOSOR922387-5GEA 437 EUR InStock
APOSOR922387-5G APOSOR922387-1G
Acide (2,4-xylyloxy)acétique 95%
Acide (2,4-xylyloxy)acétique
Formule: (C₆H₃(CH₃)₂)OCH₂COOH
MW: 180,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014355
Numéro CAS: 13334-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité