2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922420-25G OR922420-5G
APOSOR922420-25GEA 386 EUR InStock
APOSOR922420-25G APOSOR922420-5G
2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid 95%
2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Formule: C₇H₉NO₃S
MW: 187,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006365
Numéro CAS: 68922-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité