Isovalérophénone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Isobutyl Phenyl ketone
OR922452-25G OR922452-5G
APOSOR922452-25GEA 278 EUR InStock
APOSOR922452-25G APOSOR922452-5G
Isovalérophénone 95%
Isovalérophénone
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂CH(CH₃)CH₃
MW: 162,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026486
Numéro CAS: 582-62-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité