Nitrate de pentyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Pentyl nitrate, Amyl nitrate
OR922460-1G OR922460-25G OR922460-5G
APOSOR922460-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR922460-1G APOSOR922460-25G APOSOR922460-5G
Nitrate de pentyle 95%
Pentyl nitrate
Formule: C₅H₁₁NO₃
MW: 133,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059177
Numéro CAS: 1002-16-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité