Sodium hydroxymethanesulphinate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR922468-100G OR922468-25G
APOSOR922468-100GEA 147 EUR InStock
APOSOR922468-100G APOSOR922468-25G
Sodium hydroxymethanesulphinate 95%
Sodium hydroxymethanesulphinate
Formule: CH₃NaO₃S
Point de fusion: >51 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040426
Numéro CAS: 149-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité