2-Éthylhexylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922474-100G OR922474-1KG OR922474-500G
APOSOR922474-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR922474-100G APOSOR922474-1KG APOSOR922474-500G
2-Éthylhexylamine 95%
2-Éthylhexylamine
Formule: C₈H₁₉N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008148
Numéro CAS: 104-75-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité