3-Méthyl-2-butén-1-yle benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922563-25G OR922563-5G
APOSOR922563-25GEA 267 EUR InStock
APOSOR922563-25G APOSOR922563-5G
3-Méthyl-2-butén-1-yle benzoate 95%
3-Méthyl-2-butén-1-yle benzoate
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036570
Numéro CAS: 5205-11-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité