7-Chloroimidazo[4,5-c]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR922610-250MG
APOSOR922610-250MGEA 116 EUR InStock
APOSOR922610-250MG
7-Chloroimidazo[4,5-c]pyridine 95%
7-Chloroimidazo[4,5-c]pyridine
Formule: C₆H₄ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11501262
Numéro CAS: 5975-13-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité