1-Cyclobutylpiperidin-4-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922650-1G OR922650-250MG
APOSOR922650-1GEA 848 EUR InStock
APOSOR922650-1G APOSOR922650-250MG
1-Cyclobutylpiperidin-4-ol 95%
1-Cyclobutylpiperidin-4-ol
Formule: C₉H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11878581
Numéro CAS: 869224-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité