Allyl-4-hydroxybenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxybenzoic Acid Allyl Ester, Allylparaben, Allyl 4-hydroxybenzoate
OR922681-25G OR922681-5G
APOSOR922681-25GEA 122 EUR InStock
APOSOR922681-25G APOSOR922681-5G
Allyl-4-hydroxybenzoate 95%
Allyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276268
Numéro CAS: 18982-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité