Phtalate de diméthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Diméthyle phtalate
APOSOR922685-500GEA 55.3 EUR InStock
APOSOR922685-500G APOSOR922685-100G APOSOR922685-1KG
Phtalate de diméthyle 95%
Phtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008425
Numéro CAS: 131-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité