4'-Methoxyformanilide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922686-1G OR922686-5G
APOSOR922686-1GEA 147 EUR InStock
APOSOR922686-1G APOSOR922686-5G
4'-Methoxyformanilide 95%
4'-Methoxyformanilide
Formule: C₈H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086774
Numéro CAS: 5470-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité