Désoxybenzoïne 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Phenylacetophenone, 1,2-Diphenylethanone
OR922691-500G
APOSOR922691-500GEA 127 EUR InStock
APOSOR922691-500G
Désoxybenzoïne 97%
Désoxybenzoïne
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003081
Numéro CAS: 451-40-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité