5-Pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922722-1G OR922722-5G
APOSOR922722-1GEA 191 EUR InStock
APOSOR922722-1G APOSOR922722-5G
5-Pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-Pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formule: C₇H₆N₄O
MW: 162,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01710636
Numéro CAS: 5711-72-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité