ɑ-Cyanocinnamic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Cyano-3-phenylacrylic Acid, α-Cyanocinnamic acid, ['2-Cyano-3-phenylacrylic acid']
OR922724-5G
APOSOR922724-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR922724-5G
ɑ-Cyanocinnamic acid 95%
alpha-Cyanocinnamic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016813
Numéro CAS: 1011-92-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité