Methyl-p-tolylacetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(p-tolyl)acetate, 4-Methylphenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Methylphenylacetate, p-Tolylacetic Acid Methyl Ester
OR922797-25G
APOSOR922797-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR922797-25G
Methyl-p-tolylacetate 95%
Methyl-p-tolylacetate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056243
Numéro CAS: 23786-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité