Sodium L(+)-ascorbate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: L(+)-Ascorbate de sodium
APOSOR922808-500GEA 85.8 EUR InStock
APOSOR922808-500G
Sodium L(+)-ascorbate 98%
Sodium L(+)-ascorbate
Formule: C₆H₇NaO₆
MW: 198,11 g/mol
Point de fusion: 219…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082340
Numéro CAS: 134-03-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité