1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922815-5G
APOSOR922815-5GEA 198 EUR InStock
APOSOR922815-5G
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea 98%
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Formule: C₈H₁₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027752
Numéro CAS: 32897-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité