Ethyl-tert-butylacetate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR922819-100GEA 408 EUR InStock
APOSOR922819-100G APOSOR922819-25G
Ethyl-tert-butylacetate 96%
Ethyl-tert-butylacetate
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026911
Numéro CAS: 5340-78-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité