2-Chloro-6-éthoxypyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922826-25G OR922826-5G
APOSOR922826-25GEA 159 EUR InStock
APOSOR922826-25G APOSOR922826-5G
2-Chloro-6-éthoxypyridine 97%
2-Chloro-6-éthoxypyridine
Formule: C₇H₈ClNO
MW: 157,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023465
Numéro CAS: 42144-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité