1-Cyanopiperidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Cyanopiperidine, Pentamethylenecyanamide, Piperidine-1-carbonitrile
OR922869-25G OR922869-5G OR922869-1G
APOSOR922869-25GEA 531 EUR InStock
APOSOR922869-25G APOSOR922869-5G APOSOR922869-1G
1-Cyanopiperidine 95%
1-Cyanopiperidine
Formule: C₆H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006477
Numéro CAS: 1530-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité